Learn More
Glutaminsäure (L-Glutaminsäure), LoGiCal
Artikelnummer. 30458936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458936 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458936 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1333.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Glutaminsäure (L-Glutaminsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Glutamic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H9 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7 CI,8 CI), (+)-L-Glutamic acid, (2 S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D
InChI-Formel InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-Aminopentandisäure
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Menge 10 mg
Formelmasse 147,0532 g/mol