Learn More
Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/6600), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18318616 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18318616 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18318616
Marke: Novus Biologicals NBP314023AF700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Glutamine Synthetase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GLUL/6600
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 50-250) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15104)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2752
Zielspezies Human, Bovine, Equine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2bc κ