missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/6604), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18318603 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18318603 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18318603

Marke: Novus Biologicals NBP314039AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Glutamine Synthetase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GLUL/6604
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 50-250) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15104)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2752
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.