missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/6604) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14039JF635
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Glutamine Synthetase | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43 | |
| Recombinant fragment (around aa 50-250) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15104) | |
| 0.1 mL | |
| Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision | |
| 2752 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GLUL/6604 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur