missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Glutamine Synthetase |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | GLUL/6604 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 50-250) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15104) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?