Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glutaraldehyde |
| Physikalische Form | wässerige Lösung |
| CAS | 111-30-8 |
| Dichte | 1,061 g/cm3 (bei 20 °C) |
| Menge | 100 mL |
| Summenformel | C5H8O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00007025 |
| Synonym | glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde |
| InChI-Schlüssel | SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=CCCCC=O |
| Mehr anzeigen |