Learn More
Glutaranilsäure, 97 %
Artikelnummer. 11352796
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08955.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5414-99-3
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00021788
InChI-Schlüssel NUDGFGBJFZEEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaranilic acid, 5-oxo-5-phenylamino pentanoic acid, n-phenylglutaramic acid, 4-phenylcarbamoyl-butyric acid, 4-n-phenylcarbamoyl butanoic acid, acmc-20akt6, cbmicro_009088, cbkinase1_002320, cbkinase1_014720, 4-phenylcarbamoyl butanoic acid
PubChem CID 223386
IUPAC-Name 4-(phenylcarbamoyl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaranilic acid
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 5 g
Beilstein 2807261
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 97%