Learn More
Glutarsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472018 500 g 500 Gramm
11452018 25 g 25 Gramm
11462018 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14595.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.84 €
    159.65 € / 500 Gramm
    Sparen 36.19 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Glutaric acid is used as the raw material for organic synthesis, pharmaceutical intermediate and synthetic resin. It serves as a precursor in the production of polyester polyols, polyamides, ester plasticizers and corrosion inhibitors. It is useful to decrease polymer elasticity and in the synthesis surfactants and metal finishing compounds. It acts as an intermediate during the catabolism of lysine in mammals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutarsäure wird als Rohstoff für die organische Synthese, pharmazeutische Zwischen- und Kunstharze verwendet. Dient als Vorstufe bei der Herstellung von Polyester-Polyolen, Polyamiden, Ester-Weichmachern und Korrosionshemmern. Ist zur Verringerung der Polymerelastizität und in den Synthese-Tensiden und Metallverarbeitungsverbindungen nützlich. Wirkt während des Katabolismus von Lysin bei Säugetieren als Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Benzol und Chloroform. Schwer löslich in Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-94-1
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00004410
InChI-Schlüssel JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
PubChem CID 743
ChEBI CHEBI:17859
IUPAC-Name Pentandioesäure
SMILES OC(=O)CCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric acid
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Dichte 1.429
Siedepunkt 200°C (20 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 1209725
Merck Index 14,4473
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether.
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid