Learn More
Glutarsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081251
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11449073
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11152.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Glutaric anhydride is used in the production of glutaric acid family pharmaceuticals. Its derivatives are also used in certain corrosion inhibitors, some surfactants and metal finishing compounds. It is also used in the production of polymers, particularly modified unsaturated linear (epoxy) polyesters and as a raw material in the manufacture of flavors. It is also used in improvement of electrode/electrolyte interfaces in High-Voltage Spinel Lithium-Ion batteries as an electrolyte additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutarsäureanhydrid wird bei der Herstellung von pharmazeutischen Glutarsäurepräparaten verwendet. Seine Derivate werden auch in bestimmten Korrosionshemmern, einigen Tensiden und Metallverarbeitungsverbindungen eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Polymeren, besonders modifizierten ungesättigten linearen (Epoxid-)Polyestern und als Rohstoff bei der Herstellung von Aromen verwendet. Außerdem wird es zur Verbesserung der Elektroden-/Elektrolyt-Schnittstellen in Hochspannungs-Spinell-Lithium-Ionen-Batterien als Elektrolyt-Additiv eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Dimethylsulfoxid und Methanol und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-55-4
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
MDL-Nummer MFCD00006679
InChI-Schlüssel VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC-Name Oxan-2,6-Dion
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric anhydride
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Dichte 1.411 g/mL
Siedepunkt 291°C
Flammpunkt 178°C (352°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 50 g
Beilstein 110051
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water.
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Glutaric anhydride