Learn More
Glutarsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glutaric Anhydride |
| CAS | 108-55-4 |
| Summenformel | C5H6O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2 |
| SMILES | O=C1CCCC(=O)O1 |
| IUPAC-Name | Oxan-2,6-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.1 |
| Formelmasse | 114.0317 |