Learn More
Glutarimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314404 100 g 100 Gramm
11394394 5 g 5 Gramm
11304404 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00968.22
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 1121-89-7 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Glutarimide acts as an inhibitor of protein synthesis. Further, it is used as a reactant for thionations and biocatalytic asymmetric synthesis of sitagliptin production. It is also employed in the generation of beta-adrenoceptor ligands, enantioselective synthesis of securinega alkaloids and alfa-fluoro-alfa amino amides. In addition to this, it is used in intramolecular amidocyclopropanation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutarimid wirkt als Inhibitor der Proteinsynthese. Wird darüber hinaus als Reaktant für Thionationen und biokatalytische asymmetrische Synthese der Sitagliptinproduktion verwendet. Wird auch bei der Erzeugung von Beta-Adrenozeptor-Liganden, enantioselektiver Synthese von Securinega-Alkaloiden und.alfa-Fluoro-alfa-Aminoamiden eingesetzt. Wird darüber hinaus bei intramolekularen Amidocyclopropanationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißem Ethanol und kochendem Benzol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-89-7
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00006670
InChI-Schlüssel KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutarimide, 2,6-piperidinedione, 2,6-diketopiperidine, 2,6-dioxopiperidine, acetylglycinamide impurity b, piperidin-2,6-dione, acmc-2099da, 5-21-09-00557 beilstein handbook reference, 2,6-piperidinedione 9ci
PubChem CID 70726
ChEBI CHEBI:5435
IUPAC-Name Piperidin-2,6-Dion
SMILES O=C1CCCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutarimide
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Geruch Nearly Odorless
Menge 100 g
Beilstein 110052
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hot ethanol and boiling benzene. Insoluble in ether.
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 98%