Learn More
Glutaronitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glutaronitrile |
| CAS | 544-13-8 |
| Summenformel | C5H6N2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2 |
| SMILES | N#CCCCC#N |
| IUPAC-Name | Pentandinitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 94.11 |
| Formelmasse | 94.0531 |