Learn More
Glutathion, Mikromol™
Artikelnummer. 17952606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952606 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17952606 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1025.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Glutathion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutathione
CAS 70-18-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glutathione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H17 N3 O6 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Glutathione, l-gamma-Glutamyl-l-cysteinylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 307.32
Menge 250 mg
Formelmasse 307,0838 g/mol