Learn More
Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30231532 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30231532 20 μL 20 Mikroliter
30228402 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30231532
Marke: Novus Biologicals NBP33335420ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Monoclonal antibody specifically detects Glutathione Peroxidase 1/GPX1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Glutathione Peroxidase 1/GPX1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias Cellular glutathione peroxidase, EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, glutathione peroxidase 1, GPx-1, GSHPx-1, GSHPX1, MGC14399, MGC88245
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-203 of human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 (NP_000572.2).,, Sequence:, RPGGGFEPNFMLFEKCEVNGAGAHPLFAFLREALPAPSDDATALMTDPKLITWSPVCRNDVAWNFEKFLVGPDGVPLRRYSRRFQTIDIEPDIEALLSQGPSCA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2876
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG