Learn More
Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00 € - 507.00 €
Spezifikation
Antigen Glutathione Peroxidase 1/GPX1
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231532
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-33354-20ul
20 μL
213.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30228402
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-33354-100ul
100 μL
507.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Monoclonal antibody specifically detects Glutathione Peroxidase 1/GPX1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Glutathione Peroxidase 1/GPX1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
2876
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Cellular glutathione peroxidase, EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, glutathione peroxidase 1, GPx-1, GSHPx-1, GSHPX1, MGC14399, MGC88245
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-203 of human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 (NP_000572.2).,, Sequence:, RPGGGFEPNFMLFEKCEVNGAGAHPLFAFLREALPAPSDDATALMTDPKLITWSPVCRNDVAWNFEKFLVGPDGVPLRRYSRRFQTIDIEPDIEALLSQGPSCA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.