missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Protein

Artikelnummer. 18597552 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18597552

Marke: Novus Biologicals™ NBP1725120.5mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-203 of Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 The Recombinant Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2mM DTT, 30% glycerol, 100mM NaCl
Molekulargewicht 24.2kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 0,5 mg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung Glutathione Peroxidase 1/GPX1
Konjugat Unconjugated
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt