missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione Peroxidase 4/GPX4 Antibody (JU11-31), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18087323 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18087323 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18087323 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP275511

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Glutathione Peroxidase 4/GPX4 Monoclonal specifically detects Glutathione Peroxidase 4/GPX4 in Human, Mouse, Rat, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Glutathione Peroxidase 4/GPX4
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon JU11-31
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:500
Zusammensetzung TBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.12, Glutathione peroxidase 4, glutathione peroxidase 4 (phospholipid hydroperoxidase), GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPxsnGPx, phospholipid hydroperoxidase, phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, snPHGPx, sperm nucleus glutathione peroxidase
Gensymbole GPX4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide within Human Glutathione Peroxidase 4/GPX4 aa 23-72/ 197. (SwissProt: P36969 Human; SwissProt: O70325 Mouse; SwissProt: P36970 Rat)
Molekulargewicht des Antigens 22 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2879.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.