Learn More
Novus Biologicals™ Glutathione Peroxidase 7 Protein
Artikelnummer. 18418120 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
100μg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18418120 0,5 mg 0.50 Milligramm
18322381 100μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18418120
Marke: Novus Biologicals™ NBP1788900.5mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 20-187 of Human Glutathione Peroxidase 7 The Recombinant Human Glutathione Peroxidase 7 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Glutathione Peroxidase 7 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 0.1 M NaCl, 1 mM DTT
Molekulargewicht 21.8 kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 0,5 mg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung Glutathione Peroxidase 7
Konjugat Unconjugated
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%