Learn More
Glutathion, reduziert, Zellkulturreagenz, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465202 100 g -
11435202 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219467980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 €
    1073.10 € / 100 Gramm
    Sparen 56.90 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glutathion reduziert, Zellkulturreagenz, ≥ 98 % wird zur Proteinaufreinigung verwendet und eluiert GST-markiertes Protein von Glutathion-Agarose.
  • Glutathion unterdrückt die Expression des humanen Immundefizienzvirus in chronisch infizierten Monozyten.
  • Es ist ein nützliches Tripeptid, das an vielen Aspekten des Metabolismus beteiligt ist, u. a. am Transport von g-Glutamyl-Aminosäuren und an der reduktiven Spaltung von Disulfid-Bindungen.
  • Glutathion ist ein endogenes Antioxidans, das eine wichtige Rolle bei der Reduktion reaktiver Sauerstoffspezies spielt, die während des zellulären Metabolismus und des Atemstoßes gebildet werden.
  • Glutathion-S-Transferase katalysiert die Bildung von Glutathion Thioethern mit Xenobiotika, Leukotrienen und anderen Molekülen, die ein elektrophiles Zentrum aufweisen.
  • Glutathion bildet auch Disulfid-Bindungen mit Cystein-Resten in Proteinen.
  • Über diese Mechanismen kann es die paradoxe Wirkung haben, die Wirksamkeit von Krebsmedikamenten zu verringern.
  • Typische Arbeitskonzentration:Kann bei 5 bis 10 mM zur Elution von Glutathion-S-Transferase (GST) von Glutathion-Agarose verwendet werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 70-18-8
Summenformel C10H17N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 307.321
MDL-Nummer MFCD00065939
InChI-Schlüssel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym L-Glutathion, Glutathion-SH, Reduziertes Glutathion, Deltathion, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutathion, reduziert
Namenshinweis Zellkulturreagenz
Schmelzpunkt 195 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen 292.5 mg/mL
Formelmasse 307.32
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Zellkultur
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.