Learn More
Glutathion, reduziert, kristallin,e MP Biomedicals
Artikelnummer. 11394259 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394259 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11394259 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210181425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 €
    244.65 € / 25 Gramm
    Sparen 12.35 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 70-18-8
Summenformel C10H17N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 307.321
MDL-Nummer MFCD00065939
InChI-Schlüssel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym L-Glutathion, Glutathion-SH, Reduziertes Glutathion, Deltathion, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutathion
Namenshinweis Verringert
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Menge 25 g
Formelmasse 307.3
Physikalische Form Pulver