Learn More
Glutathion-reduziert, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11483074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11483074 50 g Bernsteinfarbiges Glas 50 Gramm
10071213 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10562785 5 g Bernsteinfarbiges Glas -
10204873 10 g Bernsteinfarbiges Glas 10 Gramm
10482475 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
10566394 100 g Bernsteinfarbiges Glas 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11483074 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP252150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glutathion ist ein nützliches Tripeptid, das an vielen Aspekten des Metabolismus beteiligt ist, einschließlich am Transport von γ-Glutamylaminosäuren und an der reduktiven Spaltung von Disulfid-Bindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-18-8
Summenformel C10H17N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 307.321
InChI-Schlüssel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutathione Reduced
Schmelzpunkt 182°C
Farbe Weiß
pH 3
Glührückstand 0.01% max.
Verlust bei Trocknung Report %
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 50 g
Merck Index 15, 4511
Spezifische Drehung -21 to -11° (+ or -)
Formelmasse 307.3
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver/Feststoff