Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (SR3947), R&D Systems™
Artikelnummer. 30041539 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041539 100 μL 100 Mikroliter
30041768 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30041539 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP327734100ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Glutathione S-Transferase/GST
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR3947
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Glutathione S-Transferase/GST (Uniprot #: P09211)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus