Learn More
Glutathione S Transferase kappa 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-38128-20ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30229920
  • 190.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Glutathione S Transferase kappa 1 Polyclonal antibody specifically detects Glutathione S Transferase kappa 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glutathione S Transferase kappa 1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
EC 2.5.1.18, glutathione S-transferase k1, glutathione S-transferase kappa 1, Glutathione S-transferase subunit 13, glutathione S-transferase subunit 13 homolog, GST, GST 13-13, GST class-kappa, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-226 of human Glutathione S Transferase kappa 1 (NP_057001.1).,, Sequence:, MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAMRFLTAVNLEHPEMLEKASRELWMRVWSRNEDITEPQSILAAAEKAGMSAEQAQGLLEKIATPKVKNQLKETTEAACRYGAFGLPITVAHVDGQTHMLFGSDRMELLAHLLGEKWMGPIPPAVNARL
20 μL
Endocrinology
373156
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat