Learn More
Glutathione, TRC
Artikelnummer. 17983575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983575 5 g 5 Gramm
17941905 1 g 1 Gramm
17961465 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5979515G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-18-8
Synonym Glutathione∣l-γ-Glutamyl-l-cysteinylglycine
Spezifikation
Reinheit >95% (HPLC)
Format Neat
Molekulargewicht 307.32
Produkttyp Metabolite∣API
Menge 5 g
Versandbedingung Room Temperature