Learn More
GlycanTune™ A+ Total Feed
Artikelnummer. 30283589
Click to view available options
Menge:
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
Artikelnummer. 30283589
Marke: Gibco A2971905
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Inhalt und Lagerung AGT™ dry format. Store in refrigerator (2–8°C). Protect from light and moisture.
Produkttyp Total Feed
Produktlinie GlycanTune
Menge 10 l
Versandbedingung Approved for shipment on Wet or Dry Ice