Learn More
GlycanTune™ A+ Total Feed
Click to view available options
Menge:
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | AGT™ dry format. Store in refrigerator (2–8°C). Protect from light and moisture. |
| Produkttyp | Total Feed |
| Produktlinie | GlycanTune |
| Menge | 10 l |
| Versandbedingung | Approved for shipment on Wet or Dry Ice |