Learn More
Glycerin, 100 % auf pflanzlicher Basis, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Packungsgröße:
19 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyzerin |
| Flammpunkt | 199.00 °C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Menge | 500 ml |
| Relative Dichte | 1 l = 1.26 kg |
| Formelmasse | 92.1 |
| Reinheit (%) | 100 % auf vegetabiler Basis |
| Güte | USP |