Learn More
Glyzerin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475255 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11475255 500 mL
11485255 1 L
11495255 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475255 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02199566.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zur Probenvorbereitung und Gelbildung für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Glyzerin, MP Biomedicals (5-10%) erhöht die Dichte einer Probe, sodass sie sich am Boden einer Probenvertiefung absetzt. Es wird auch zum Gießen von Gradientengelen und als Protein verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Schmelzpunkt 20°C (literature)
Dichte 1.25g/mL (Lit.)
Siedepunkt 182°C (20 mmHg (literature))
Glührückstand ≤0.01%
Brechungsindex n20/D 1.474 (Lit.)
Menge 500 mL
Relative Dichte ≥1.249
Dampfdichte 3.1 (vs air) (Lit.)
Formelmasse 92.09g/mol
Dampfdruck <1mmHg (20°C) (Lit.)
Reinheit (%) ≥99%
Güte USP
Physikalische Form Flüssigkeit