Learn More
Glycerin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391111 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15567974 500 ml 500 Milliliter
15577974 4 l 4 Liter
2 options
Artikelnummer. 15567974
Marke: Avantor J.T.Baker 214001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzerin
Flammpunkt 199.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 1.26 kg
Formelmasse 92.1
Güte Multi-Kompendium/USP