missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18303033 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18303033 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18303033

Marke: Novus Biologicals NBP299489JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase Polyclonal specifically detects Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 646
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 1.1.1, EC 1.1.1.8, FLJ26652, glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD+], cytoplasmic, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 (soluble), glycerol-3-phosphate dehydrogenase, soluble, GPD-C, GPDH-C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2819
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.