Learn More
glycerol-3-phosphate permease Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18259006 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18259006 0.1 mL 0.10 Milliliter
18482232 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18259006
Marke: Novus Biologicals NBP187524
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
glycerol-3-phosphate permease Polyclonal specifically detects glycerol-3-phosphate permease in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen glycerol-3-phosphate permease
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias FLJ22340, G-3-P permease, G-3-P transporter, G3PPgene similar to glycerol-3-phosphate permease10Glycerol-3-phosphate permease, glycerol-3-phosphate transporter, solute carrier family 37 (glycerol-3-phosphate transporter), member 1, Solute carrier family 37 member 1
Gensymbole SLC37A1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IVKGELHKYCTAWDEADVRFSSQNRKSGSAAPHQLPDNETDCGWAPFDKNNY
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54020
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG