Learn More
Glycerin, 98+ %, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073043 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10675872
Marke: Fisher Chemical G/0600/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerin, 98+ %, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Schmelzpunkt 18°C
pH 5
Siedepunkt 290°C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 3.17
Formelmasse 92.09g/mol
Dampfdruck 0.003mbar 50
Physikalische Form Besonders viskose Flüssigkeit