Learn More
Glycerin, 99.0 bis 101.0 %, molekularbiologischer Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835388 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15835388 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
15845388 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15835388
Marke: Thermo Scientific J16374.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.094 g/mol
Used for long-term storage of bacterial cultures. Step gradients for bacteriophage/particle purification. Mammalian cell transfection. Storage buffers for enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Wird für die langfristige Lagerung von Bakterienkulturen verwendet
  • Stufengradienten für die Bakteriophagen-/Partikelreinigung
  • Transfektion von Säugetierzellen
  • Lagerpuffer für Enzyme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.094
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES C(C(CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 182°C (20 mmHg)
Flammpunkt 160°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.470-1.475
Menge 500 mL
Beilstein 635685
Relative Dichte 1.26
Formelmasse 92.09
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Güte Molekularbiologie, hochrein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit