Learn More
Glycerin, ≥ 99.0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15697880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
1 gal.
5 l
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15697880 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15617890 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15627890 5 l Aluminiumflasche 5 Liter
15607890 20 l Poly-Eimer 20 Liter
15687880 1 gal. Poly-Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15697880 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. G77571L
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 % (GC)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.25 g/ml
pH Neutral
Siedepunkt 290 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Zündpunkt 698 °F
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Physikalische Form Flüssigkeit