Learn More
Glycerin, ≥ 99.5 %, Molekularbiologie-Reagenzqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486441 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486441 500 ml -
11496441 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486441 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219399690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    103.95 € / 500 Milliliter
    Sparen 6.05 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin ist eine einfache Polyolverbindung, eine viskose Flüssigkeit, die in pharmazeutischen Formulierungen weit verbreitet ist. Sie hat drei Hydroxyl-Gruppen, die für ihre Löslichkeit in Wasser und ihre hygroskopische Natur verantwortlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Dichte 1.2613 g/cm3
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.5 %
Menge 500 ml
Formelmasse 92.09
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Flüssigkeit