Learn More
Glycerin, > 99 %, hochrein, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401112 100 mL -
11485202 500 ml 500 Milliliter
11421112 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401112 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219520480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Farbe Farblos
Dichte 1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 mL
Formelmasse 92.09
Güte Hochrein
Physikalische Form Syrupy Liquid