Learn More
Glycerin, > 99 %, hochrein, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485202 500 ml 500 Milliliter
11401112 100 mL -
11421112 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219468090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 €
    168.00 € / 500 Milliliter
    Sparen 9.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Farbe Farblos
Dichte 1,2613 g/cu cm bei 20 °C (Lit.)
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 ml
Formelmasse 92.09
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Sirupartige Flüssigkeit