Learn More
Glycerin, 99.91 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473711 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473711 500 mL -
11483711 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473711 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215119490
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Farbe Farblos
Dichte 1.2613g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 0.9991
Menge 500 mL
Formelmasse 92.09
Physikalische Form Viscous Liquid