Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycerin |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1,2613 g/cm3 bei 20 °C |
| Prozentgehaltsbereich | 0.9991 |
| Menge | 1 l |
| Formelmasse | 92.09 |
| Güte | Nicht verfügbar |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |