Beschreibung
C3H8O3, CAS-Nummer-56-81-5, Glycerin, Propanetriol, Glycylalkohol, Glycerin, 1,2,3-Trihydroxypropan, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxypropan, Osmoglyn, Glycerin, 1 l, 290 Grad C, CHEBI:17754, Nicht bestimmt, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, Propan-1,2,3-Triol, 18 Grad C, 4722
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 18 °C |
| pH | 5 |
| Siedepunkt | 290 °C |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Menge | 25 L |
| Dampfdichte | 3.17 |
| Formelmasse | 92,09g/mol |
| Dampfdruck | 0,003 mbar 50 |
| Physikalische Form | Besonders viskose Flüssigkeit |