Learn More
Glycerol, 99+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 l
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
250 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10648143 10 L Plastikeimer 10 Liter
10562524 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10296200 1 L Glasflasche 1 Liter
10152970 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
10591211 25 L Kunststoff-Fass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10648143 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158920100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 €
    398.00 € / 10 Liter
    Sparen 33.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis Extra Pure
Hinweise zur Zersetzung >290°C
Schmelzpunkt 18.0°C
Dichte 1.2610g/mL
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4716
Menge 10 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Relative Dichte 1.261
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viskosität 1069 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.09
Dampfdruck 0.003mbar at 50°C
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit