Learn More
Glycerin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453297 10,000 mL 10000 Milliliter
11433297 500 mL 500 Milliliter
11443297 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16205.0D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 €
    271.65 € / 10000 Milliliter
    Sparen 46.35 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Glycerin wird als Lösungsmittel, Süßungsmittel, Konservierungsmittel, Frostschutzmittel, Verdickungsmittel in Likören und Feuchthaltemittel in der Lebensmittelindustrie verwendet. Wird auch bei der Herstellung pharmazeutischer und persönlicher Pflegeprodukte verwendet, wodurch die Glätte verbessert und die Schmierung gewährleistet wird. Ist ein aktiver Bestandteil der Glycerinseife. Findet Anwendung in Hustensirupen, Elixieren und Schwangeren, Zahnpasta, Seifen, Mundspülungen, Hautpflegeprodukten, Rasiercreme, Haarpflegeprodukten und wasserbasierten persönlichen Schmiermitteln. Wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Nitroglycerin, Allyliodid, Epichlorhydrin und Glycerinacetat verwendet. Wird im medizinischen Bereich auch als Abführmittel und zur vorübergehenden Verringerung des inneren Augendrucks verwendet. Ist darüber hinaus an der Unterstützung des Gießens von Gradientengelen sowie von Proteinstabilisatoren und Speicherpufferkomponenten beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol. Teilweise mischbar mit Äther und Ethylacetat. Unmischbar mit Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Perchlorsäure, Bleioxid, Essigsäureanhydrid, Nitrobenzol, Chlor, Peroxiden, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 182°C (20 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.474
Menge 10,000 mL
Beilstein 635685
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4484
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Formelmasse 92.09
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycerol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.