Learn More
Glycerin, zur Analyse,86 -88 % Gew. wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736556 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451301 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10441301 1 L Glasflasche 1 Liter
10665521 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10404035 10 L Plastikeimer 10 Liter
4 options
Artikelnummer. 10451301
Marke: Thermo Scientific Acros 295602500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis 86 to 88% wt% Aqueous Solution
Schmelzpunkt 18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2270g/mL
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4520 to 1.4750
Menge 250 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Relative Dichte 1.227
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viskosität 1069 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.09
Reinheit (%) 86.0 to 88.0%
Güte Analyse
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit