Learn More
Glycerin, wasserfrei, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558224 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15558224
Marke: Avantor J.T.Baker 404301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Enzymstabilisierung, Einfrieren und Elektrophoresepuffer; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis Anhydrisch
Flammpunkt 199.00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Menge 4 l
Relative Dichte 1 l = 1.26 kg
Formelmasse 92.1
Güte UltraPure Bioreagenz