Learn More
Glycerolformal, 99 %, Isomerengemisch, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10083230 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10490511 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10063270 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10083230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 259770050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4740-78-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol formal
Namenshinweis 99+%
CAS 4740-78-7, 5464-28-8
Dichte 1.2100g/mL
pH 4.0 to 6.5 (10% soln.)
Siedepunkt 193.0°C to 195.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H8O3
Brechungsindex 1.4500 to 1.4520
MDL-Nummer MFCD00003218
Menge 5 mL
Merck Index 14, 4485
Relative Dichte 1.21
Löslichkeitsinformationen (50% in water) Clear
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
Viskosität 16 mPa.s (20°C)
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.