Learn More
Glycerinformal, TRC
Artikelnummer. 30397674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397674 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397674 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59844050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dioxan-5-ol
CAS 4740-78-7
Summenformel C4 H8 O3
Menge 50 mg
Synonym 1,3-Dioxan-5-ol, m-Dioxan-5-ol, 1,3-Formalglycerol, 5-Hydroxy-1,3-dioxane, 5-Hydroxy-m-dioxane, Glycerol formal
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4-5H,1-3H2
SMILES OC1COCOC1
IUPAC-Name 1,3-Dioxan-5-ol
Molekulargewicht (g/mol) 104.1
Formelmasse 104.0473