Learn More
Glycerin (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 12144481
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12144481 4 L Glasflasche 4 Liter
10021083 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12144481 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2294
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Lagerung von Enzymen und Bakterienkulturen bei niedrigen Temperaturen.
Zur Lagerung von Enzymen und Bakterienkulturen bei niedrigen Temperaturen
Glycerin wird zur Lagerung von Enzymen und Bakterienkulturen bei niedrigen Temperaturen, zur Aufreinigung von Proteinen und als Komponente in Elektrophoreseladepuffern verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Hinweise zur Zersetzung >290°C
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.261g/cm³
pH 5
Siedepunkt 290°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 4 L
Merck Index 15, 4520
Formelmasse 92.09
Dampfdruck 0.003mbar at 50°C
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit