Learn More
Glycerin, molekularbiologische Qualität
Artikelnummer. 15473719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473719 1 L 1 Liter
15463719 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61059.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    126.65 € / 1 Liter
    Sparen 20.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eignet sich als Frostschutzmittel. Glycerin wird bei Lagerung und Aufkonzentratieren von Enzymen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Probenvorbereitung und Gelbildung für die Elektrophorese mit Polyacrylamidgelen. Es wird auch zur Unterstützung beim Gießen von Gradientengelen, als Proteinstabilisator und bei der Lagerung von Pufferkomponenten verwendet.
Useful as a cryoprotectant.Glycerol is evolved in the storage and concentration of enzymes. It plays a vital role in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. It is also used to aid in casting gradient gels, protein stabilizer and storage buffer component. Further, it is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent and sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 182°C (20 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.474
Menge 1 L
Beilstein 635685
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Formelmasse 92.09
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Flüssigkeit