Learn More
Glycerolphosphat-Dinatriumsalzhydrat, Isomer-Mischung, TRC
Artikelnummer. 30135904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135904 5 g 5 Gramm
30136195 10 g 10 Gramm
30011055 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135904 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6016035G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55073-41-1
Summenformel C3H7Na2O6P • xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 216.04
Synonym 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), disodium salt, hydrate (9CI), Sodium glycerophosphate hydrated, Glycerylphosphate sodium hydrate, Glycerol monophosphate disodium salt hydrate, Disodium glycerophosphate hydrate
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture
Menge 5 g
Formelmasse 449.9657