Learn More
Glycerin, rein, 83.5-88.5 Gew.%, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-215431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10073400
Marke: Thermo Scientific Acros 277360010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2270g/mL
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 160°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4520 to 1.4750
Menge 1 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Relative Dichte 1.227
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viskosität 1069 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.09
Reinheit (%) 83.5 to 88.5%
Güte Rein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit