Learn More
Glycerin, puriss., Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
70 kg
250 kg
Packungsgröße:
1 Liter
250 Kilogramm
5 Liter
70 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycerol |
| Namenshinweis | Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC. |
| Dichte | 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C |
| Flammpunkt | 160°C (320°F) |
| Glührückstand | ≤0.01% (as SO4) |
| Zündpunkt | 698°F |
| Strukturformel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Menge | 70 kg |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Mehr anzeigen |